Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Metallothionein-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metallothionein-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8894-ec-200ug
Codice prodotto. 16087031
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
NP_005944.1
Metallothionein-2 Protein
Research Use Only
MT2A
Recombinant Protein
E. coli
MDPNCSCAAG DSCTCAGSCK CKECKCTSCK KSCCSCCPVG CAKCAQGCIC KGASDKCSC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4502
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol