Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MRAS Protein
A cDNA sequence encoding the MRAS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome | MRAS Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15951349
|
enQuireBio™
QP12726-5ug |
5 μg |
137.00€
5µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15941349
|
enQuireBio™
QP12726-20ug |
20 μg |
212.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15931349
|
enQuireBio™
QP12726-1mg |
1 mg |
5450.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
MRAS Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MRAS protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 5mM DTT, 40% glycerol, 200mM NaCl and 2mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MATSAVPSDN LPTYKLVVVG DGGVGKSALT IQFFQKIFVP DYDPTIEDSY LKHTEIDNQW AILDVLDTAG QEEFSAMREQ YMRTGDGFLI VYSVTDKASF EHVDRFHQLI LRVKDRESFP MILVANKVDL MHLRKITREQ GKEMATKHNI PYIETSAKDP PLNVDKAFHD LVRVIRQQIP EKSQKKKKKT KWRGDRATGT HKLQC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |