Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_001158884.1 |
| ID gene (immissione) | 4790 |
| Nome | Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit Protein |
| Quantità | 10 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not determined. |
| Simbolo del gene | NFKB1 |
| Lunghezza della proteina | Full length |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Vedi altri risultati |