Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Oligodendrocyte transcription factor 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Oligodendrocyte transcription factor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7608-ec-10ug
Codice prodotto. 16039740
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
NP_005797.1
Oligodendrocyte transcription factor 2 Protein
Research Use Only
OLIG2
Recombinant Protein
E. coli
MDSDASLVSS RPSSPEPDDL FLPARSKGSS GSAFTGGTVS SSTPSDCPPE LSAELRGAMG SAGAHPGDKL GGSGFKSSSS STSSSTSSAA ASSTKKDKKQ MTEPELQQLR LKINSRERKR MHDLNIAMDG LREVMPYAHG PSVRKLSKIA TLLLARNYIL MLTNSLEEMK RLVSEIYGGH HAGFHPSACG GLAHSAPLPA ATAHPAAAAH AAHHPAVHHP ILPPAAAAAA AAAAAAAVSS ASLPGSGLPS VGSIRPPHGL LKSPSAAAAA PLGGGGGGSG ASGGFQHWGG MPCPCSMCQV PPPHHHVSAM GAGSLPRLTS DAK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10215
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol