Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Peroxisomal biogenesis factor 19 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peroxisomal biogenesis factor 19, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6483-ec-1mg
Codice prodotto. 16043630
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
NP_001180573.1
Peroxisomal biogenesis factor 19 Protein
Research Use Only
PEX19
Recombinant Protein
E. coli
AAAEEGCSVG AEADRELEEL LESALDDFDK AKPSPAPPST TTAPDASGPQ KRSPGDTAKD ALFASQEKFF QELFDSELAS QATAEFEKAM KELAEEEPHL VEQFQKLSEA AGRVGSDMTS QQEFTSCLKE TLSGLAKNAT DLQNSSMSEE ELTKAMEGLG MDEGDGEGNI LPIMQSIMQN LLSKDVLYPS LKEITEKYPE WLQSHRESLP PEQFEKYQEQ HSVMCKICEQ FEAETPTDSE TTQKARFEMV LDLMQQLQDL GHPPKELAGE MPPGLNFDLD ALNLSGPPGA SGEQC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5824
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol