Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIGX Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PIGX, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7951-ec-50ug
Codice prodotto. 16001811
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
NP_001159776.1
PIGX Protein
Research Use Only
PIGX
Recombinant Protein
E. coli
MCSEIILRQE VLKDGFHRDL LIKVKFGESI EDLHTCRLLI KQDIPAGLYV DPYELASLRE RNITEAVMVS ENFDIEAPNY LSKESEVLIY ARRDSQCIDC FQAFLPVHCR YHRPHSEDGE ASIVVNNPDL LMFCDQEFPI LKCWAHSEVA APCALENEDI CQWNKMKYKS VYKNVILQVP VGLTVHTSL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
54965
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol