Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB8 Protein
A cDNA sequence encoding the RAB8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | RAB8 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15922969
|
enQuireBio™
QP13247-5ug |
5 μg |
137.00€
5µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15912969
|
enQuireBio™
QP13247-20ug |
20 μg |
212.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15902969
|
enQuireBio™
QP13247-1mg |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
RAB8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The RAB8 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAKTYDY LFKLLLIGDS GVGKTCLLFR FSEDAFNTTF ISTIGIDFKI RTIELDGKKI KLQIWDTAGQ ERFRTITTAY YRGAMGIMLV YDITNEKSFD NIKNWIRNIE EHASSDVERM ILGNKCDMND KRQVSKERGE KLAIDYGIKF LETSAKSSAN VEEAFFTLAR DIMTKLNRKM NDSNSAGAGG PVKITENRSK KTSFFRC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |