missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SERF2 Protein
A cDNA sequence encoding the SERF2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | SERF2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15913619
|
enQuireBio™
QP13454-2ug |
2 μg |
137.00€
2µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15993609
|
enQuireBio™
QP13454-10ug |
10 μg |
212.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15903619
|
enQuireBio™
QP13454-1mg |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
SERF2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SERF2 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 30% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTRGNQR ELARQKNMKK QSDSVKGKRR DDGLSAAARK QRDSEIMQQK QKKANEKKEE PK | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |