Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SERTAD1 Protein
A cDNA sequence encoding the SERTAD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 29950 |
---|---|
Nome | SERTAD1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | SERTAD1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15953679
|
enQuireBio™
QP13470-2ug |
2 μg |
137.00€
2µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15943679
|
enQuireBio™
QP13470-10ug |
10 μg |
212.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15933679
|
enQuireBio™
QP13470-100ug |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
29950 | |
Research Use Only | |
SERTAD1 | |
Human | |
His | |
SERTAD1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT. |
SERTAD1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMLSKGL KRKREEEEEK EPLAVDSWWL DPGHTAVAQA PPAVASSSLF DLSVLKLHHS LQQSEPDLRH LVLVVNTLRR IQASMAPAAA LPPVPSPPAA PSVADNLLAS SDAALSASMA SLLEDLSHIE GLSQAPQPLA DEGPPGRSIG GAAPSLGALD LLGPATGCLL DDGLEGLFED IDTSMYDNEL WAPASEGLKP GPEDGPGKEE APELDEAELD YLMDVLVGTQ ALERPPGPGR | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |