missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNRPA Protein
A cDNA sequence encoding the SNRPA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | SNRPA Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15963909
|
enQuireBio™
QP13541-2ug |
2 μg |
137.00€
2µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15943909
|
enQuireBio™
QP13541-10ug |
10 μg |
212.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15953909
|
enQuireBio™
QP13541-1mg |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
SNRPA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
SNRPA is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol. |