Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STX3 Protein
A cDNA sequence encoding the STX3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | STX3 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15954219
|
enQuireBio™
QP13635-5ug |
5 μg |
137.00€
5µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15944219
|
enQuireBio™
QP13635-20ug |
20 μg |
212.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15934219
|
enQuireBio™
QP13635-1mg |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
STX3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
STX3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 10% glycerol and 100mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMMKDRL EQLKAKQLTQ DDDTDAVEIA IDNTAFMDEF FSEIEETRLN IDKISEHVEE AKKLYSIILS APIPEPKTKD DLEQLTTEIK KRANNVRNKL KSMEKHIEED EVRSSADLRI RKSQHSVLSR KFVEVMTKYN EAQVDFRERS KGRIQRQLEI TGKKTTDEEL EEMLESGNPA IFTSGIIDSQ ISKQALSEIE GRHKDIVRLE SSIKELHDMF MDIAMLVENQ GEMLDNIELN VMHTVDHVEK ARDETKKAVK YQSQARKK | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |