Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Talin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Talin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8291-ye-200ug
Codice prodotto. 16083811
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
NP_055874.2
Talin-2 Protein
Research Use Only
TLN2
Recombinant Protein
Yeast
RPQKIRMLDG SVKTVMVDDS KTVGELLVTI CSRIGITNYE EYSLIQETIE EKKEEGTGTL KKDRTLLRDE RKMEKLKAKL HTDDDLNWLD HSRTFREQGV DENETLLLRR KFFYSDQNVD SRDPVQLNLL YVQARDDILN GSHPVSFEKA CEFGGFQAQI QFGPHVEHKH KPGFLDLKEF LPKEYIKQRG AEKRIFQEHK NCGEMSEIEA KVKYVKLARS LRTYGVSFFL VKEKMKGKNK LVPRLLGITK DSVMRVDEKT KEVLQEWPLT TVKRWAASPK SFTLDFGEYQ ESYYSVQTTE GEQISQLIAG YIDIILKKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
83660
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol