missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human TGF-beta RI/ALK-5 Isoform 1 Protein

Codice prodotto. 18290812 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
250µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18290812

Marca: Novus Biologicals™ NBP26198550UG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal hIgG-His-tag and corresponding to the amino acids 27-126 of Human TGF-beta RI/ALK-5 The Recombinant Human TGF-beta RI/ALK-5 Isoform 1 Protein is derived from Baculovirus. The Recombinant Human TGF-beta RI/ALK-5 Isoform 1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Concentrazione 0.5 mg/ml
Da utilizzare con (applicazione) SDS-PAGE
Formulazione Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) containing 10% glycerol.
ID gene (immissione) 7046
Peso molecolare 38 kDa
Quantità 50 μg
Sorgente Baculovirus
Requisiti di stoccaggio Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Status giuridico RUO
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per 1μg of protein (determined by LAL method)
Simbolo del gene TGFBR1
Cross-reattività TGF-beta RI/ALK-5
Specie Human
Purity or Quality Grade >90%, by SDS-PAGE
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato