Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VEGF-121 Isoform Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 5600.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001165099.1 |
---|---|
Nome | VEGF-121 Isoform Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Simbolo del gene | VEGFA |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15965679
|
enQuireBio™
QP5207-2ug |
2 μg |
112.00€
2µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15945679
|
enQuireBio™
QP5207-10ug |
10 μg |
263.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15935679
|
enQuireBio™
QP5207-100ug |
100 μg |
730.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15975679
|
enQuireBio™
QP5207-500ug |
500 μg |
3430.00€
500µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15955679
|
enQuireBio™
QP5207-1mg |
1 mg |
5600.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
NP_001165099.1 | |
Research Use Only | |
VEGFA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAPMAEGGGQ NHHEVVKFMD VYQRSYCHPI ETLVDIFQEY PDEIEYIFKP SCVPLMRCGG CCNDEGLECV PTEESNITMQ IMRIKPHQGQ HIGEMSFLQH NKCECRPKKD RARQENCDKP RR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
VEGF-121 Isoform Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
HUVEC proliferation was significantly induced by less than 5 ng/ml of Human VEGF-121 Isoform, or activity of at least 2.0 x 10^5 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |