Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis MPT51 / MPB51 antigen Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) MPT51/MPB51 antigen, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7383-ec-50ug
Codice prodotto. 16078570
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
WP_003420783.1
50 μg
Not determined.
Full Length
M. tuberculosis
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
M. tuberculosis MPT51 / MPB51 antigen Protein
Research Use Only
mpt51
Recombinant Protein
E. coli
AEPTAKAAPY ENLMVPSPSM GRDIPVAFLA GGPHAVYLLD AFNAGPDVSN WVTAGNAMNT LAGKGISVVA PAGGAYSMYT NWEQDGSKQW DTFLSAELPD WLAANRGLAP GGHAAVGAAQ GGYGAMALAA FHPDRFGFAG SMSGFLYPSN TTTNGAIAAG MQQFGGVDTN GMWGAPQLGR WKWHDPWVHA SLLAQNNTRV WVWSPTNPGA SDPAAMIGQA AEAMGNSRMF YNQYRSVGGH NGHFDFPASG DNGWGSWAPQ LGAMSGDIVG AIR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.