missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Monkeypox Virus A35R Fc Chimera Protein
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
Descrizione
Bioassay data are not available.
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_536572.1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Bioactivity |
| Formulazione | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Peso molecolare | M.W.-observed: 41-47 kDa, under reducing conditions., M.W.-theroretical: 40 kDa |
| Quantità | 100 μg |
| Sorgente | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived monkeypox virus zaire-96-i-16 A35R protein MD Human IgG1 (Pro100-Lys330) IEGR MPXV A35R (Arg58-Thr181) (C-terminus) Accession # NP_536572.1 (N-terminus) |
| Requisiti di stoccaggio | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentrazione di endotossine | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Coniugato | Unconjugated |
| Ricostituzione | Reconstitute at 500 μg/mL in PBS. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto