Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CCL1/TCA-3 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
659.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 20290 |
---|---|
Peso molecolare | 7.8 kDa |
Nome | CCL1/I-309/TCA-3 |
Quantità | 25 μg |
Sorgente | Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse CCL1/I-309/TCA-3 protein Lys24-Cys92 |
Codice del prodotto | Marca | Formulazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formulazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18364977
|
R&D Systems™
845-TC-025 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
659.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18157530
|
R&D Systems™
845-TC-025/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |
659.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The Recombinant Mouse CCL1/TCA-3 Protein is derived from NS0. The Recombinant Mouse CCL1/TCA-3 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Specifica
20290 | |
CCL1/I-309/TCA-3 | |
Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse CCL1/I-309/TCA-3 protein Lys24-Cys92 | |
Unconjugated | |
>95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
7.8 kDa | |
25 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto