Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL12 / SDF-1 Protein
Recombinant Protein
2600.00€ - 4240.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_038683.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 20315 |
Nome | CXCL12 / SDF-1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15956159
|
enQuireBio™
QP5454-500ug |
500 μg |
2600.00€
500µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15946159
|
enQuireBio™
QP5454-1mg |
1 mg |
4240.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
NP_038683.1 | |
CXCL12 / SDF-1 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Mouse CXCL12 / SDF-1 induces Primary human T cell chemotaxis (significanty different from control at Mouse CXCL12 / SDF-1 concentrations greater than 5-50 ng/ml). | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
20315 | |
Research Use Only | |
CXCL12 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KPVSLSYRCP CRFFESHIAR ANVKHLKILN TPNCALQIVA RLKNNNRQVC IDPKLKWIQE YLEKALNK | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |