Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GLP-1R / GLP1R Protein
Codice prodotto. 16030750
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16030750
Marca: enQuireBio™ QP6091ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) GLP-1R / GLP1R, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_067307.2
ID gene (immissione) 14652
Nome GLP-1R / GLP1R Protein
Quantità 100 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene Glp1r
Lunghezza della proteina Extracellular Domain
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Mouse
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza GPRPQGTTVS LSETVQKWRE YRRQCQRFLT EAPLLATGLF CNRTFDDYAC WPDGPPGSFV NVSCPWYLPW ASSVLQGHVY RFCTAEGLWL HKDNSSLPWR DLSECEESKR GERNFPEEQL LSLY
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 80.4% as determined by SDS-PAGE.