Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Leptin Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 1365.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_032519.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 16846 |
Nome | Leptin Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15956109
|
enQuireBio™
QP5429-200ug |
200 μg |
112.00€
200µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15936109
|
enQuireBio™
QP5429-1000ug |
1 mg |
263.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15966109
|
enQuireBio™
QP5429-5mg |
5 mg |
755.00€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15946109
|
enQuireBio™
QP5429-10mg |
10 mg |
1365.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
NP_032519.1 | |
Leptin Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVPIQKVQDD TKTLIKTIVT RINDISHTQS VSAKQRVTGL DFIPGLHPIL SLSKMDQTLA VYQQVLTSLP SQNVLQIAND LENLRDLLHL LAFSKSCSLP QTSGLQKPES LDGVLEASLY STEVVALSRL QGSLQDILQQ LDVSPEC | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
16846 | |
Research Use Only | |
LEP | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |