Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MCP-2 / CCL8 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 4240.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_067418.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 20307 |
Nome | MCP-2 / CCL8 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15966199
|
enQuireBio™
QP5471-2ug |
2 μg |
112.00€
2µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15946199
|
enQuireBio™
QP5471-10ug |
10 μg |
263.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15976199
|
enQuireBio™
QP5471-500ug |
500 μg |
2600.00€
500µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15956199
|
enQuireBio™
QP5471-1mg |
1 mg |
4240.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
NP_067418.1 | |
MCP-2 / CCL8 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
THP-1 chemotaxis significantly induced by less than 100 ng/ml of Mouse MCP-2 / CCL8. | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
20307 | |
Research Use Only | |
Ccl8 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GPDKAPVTCC FHVLKLKIPL RVLKSYERIN NIQCPMEAVV FQTKQGMSLC VDPTQKWVSE YMEILDQKSQ ILQP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |