Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Erythropoietin / EPO Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Erythropoietin / EPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_999299.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 397249 |
Nome | Erythropoietin / EPO Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15939179
|
enQuireBio™
QP5990-ec-10ug |
10 μg | |||||||
15979179
|
enQuireBio™
QP5990-ec-50ug |
50 μg | |||||||
15929179
|
enQuireBio™
QP5990-ec-100ug |
100 μg |
985.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15959179
|
enQuireBio™
QP5990-ec-200ug |
200 μg | |||||||
15969179
|
enQuireBio™
QP5990-ec-500ug |
500 μg | |||||||
15949179
|
enQuireBio™
QP5990-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Spécification
NP_999299.1 | |
Erythropoietin / EPO Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Pig | |
His-B2M | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
397249 | |
Research Use Only | |
EPO | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APPRLICDSR VLERYILEAK EGENATMGCA ESCSFSENIT VPDTKVNFYA WKRMEVQQQA MEVWQGLALL SEAILQGQAL LANSSQPSEA LQLHVDKAVS GLRSLTSLLR ALGAQKEAIP LPDASPSSAT PLRTFAVDTL CKLFRNYSNF LRGKLTLYTG EACRRRDR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |