Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CCL11 / Eotaxin Protein
A DNA sequence encoding the Rat CCL11 / Eotaxin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP10296-ec-20ug
Codice prodotto. 15933408
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
NP_062078.1
CCL11 / Eotaxin Protein
Research Use Only
CCL11
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using purified eosinophils is in a concentration range of 0.1-1.0 ug/ml.
Rat
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
29397
20 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
HPGSIPTSCC FTMTSKKIPN TLLKSYKRIT NNRCTLKAIV FKTKLGKEIC ADPKKKWVQD ATKHLDQKLQ TPKP
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.