Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Syndecan-1 / SDC1 / CD138 Protein
Codice prodotto. 16064850
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16064850
Marca: enQuireBio™ QP6656ec100ug
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Syndecan-1 / SDC1 / CD138, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_037158.1
ID gene (immissione) 25216
Nome Syndecan-1 / SDC1 / CD138 Protein
Quantità 100 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene SDC1
Lunghezza della proteina Extracellular Domain
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Rat
Specie E. coli
Tag proteine His-GST
Sequenza QIVTANVPPE DQDGSGDDSD NFSGSGTGAL PDMTLSRQTP STWKDVWLLT ATPTAPEPTS RDTEATLTSI LPAGEKPEEG EPVAHVEAEP DFTARDKEKE ATTRPRETTQ LPVTQQASTA ARATTAQASV TSHPHGDVQP GLHETLAPTA PGQPDHQPPS VEDGGTSVIK EVVEDETTNQ LPAGEGSGEQ DFTFETSGEN TAVAGVEPDL RNQSPVDEGA TGASQGLLDR KEVLG
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.