Learn More
enQuireBio™ Recombinant SARS SARS Mosaic S(N) Protein
Recombinant Protein
238.00€ - 1515.00€
Specifica
Nome | SARS SARS Mosaic S(N) Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | SARS |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15903519
|
enQuireBio™
QP13422-100ug |
100 μg |
238.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15923519
|
enQuireBio™
QP13422-500ug |
500 μg |
910.00€
500µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15913519
|
enQuireBio™
QP13422-1mg |
1 mg |
1515.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
SARS SARS Mosaic S(N) Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
SARS | |
Untagged | |
SARS Mosaic Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
25mM Tris-HCl, 0.4% sarcosyl, 0.25% Triton .–100 and 50% glycerol. |