Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Human, anti-Rabbit, Alexa Fluor 647, Clone: CTK0101 and CTK0102, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
91.00€ - 318.00€
Specifica
Antigene | Recombinant VHH |
---|---|
Clone | CTK0101 and CTK0102 |
Applicazioni | Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Alexa Fluor 647 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17393493
|
Chromotek
srbAF647-1-10 |
10 μL |
91.00€
10µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17303503
|
Chromotek
srbAF647-1-100 |
100 μL |
318.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG/anti-rabbit IgG, recombinant VHH is an anti-human IgG and anti-rabbit IgG specific secondary antibody. It consists of of a mixture of 2 Nanobodies that bind to human IgG and rabbit IgG with high affinity & specificity.
Specifica
Recombinant VHH | |
Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry | |
Alexa Fluor 647 | |
Human, Rabbit | |
Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles. |
CTK0101 and CTK0102 | |
Monoclonal | |
Alpaca | |
Secondary |