Learn More
Gilac™ Rectangular HACCP Container with Lid
Rectangular HACCP Container with Lid is a food container for large storage volumes; lid can support the weight of heavy loads.
38.65€ - 99.95€
Specifica
Tipo Storage Tote
Materiale HDPE
Forma Rectangular
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Colore Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17978421
Vedere i documenti
Gilac™
G119509
Red 12 L
38.65€
Pezzo
17968561
Vedere i documenti
Gilac™
G119518
Yellow 12 L
38.65€
Pezzo
17908621
Vedere i documenti
Gilac™
G119612
White 15 L
46.40€
Pezzo
17988811
Vedere i documenti
Gilac™
G119611
Green 15 L
46.40€
Pezzo
17998561
Vedere i documenti
Gilac™
G119609
Red 15 L
46.40€
Pezzo
17938621
Vedere i documenti
Gilac™
G119618
Yellow 15 L
46.40€
Pezzo
17958751
Vedere i documenti
Gilac™
G119809
Red 35 L
75.70€
Pezzo
17928471
Vedere i documenti
Gilac™
G119818
Yellow 35 L
75.70€
Pezzo
17958861
Vedere i documenti
Gilac™
G119911
Green 55 L
99.95€
Descrizione
  • HACCP rectangular food container.
  • For large storage volumes, lid can support the weight of heavy loads.
  • Multipurpose container.
  • Rewritable identification cartridge for inventory tracking.
  • No gaps nor overlaps.
  • Machine washable.
  • Recessed handles for better handling.
  • Stackable without lid.
  • Compatible with all GILAC 4 and 6 wheel dollies.
Specifica
Specifica
Storage Tote
HDPE
Rectangular