Learn More
Fisherbrand™ Dispositivo di recupero per barretta agitatrice in PTFE
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
450 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Da utilizzare con (applicazione) | Rimozione delle ancorette dai vasi |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ancorette in PTFE |
| Altezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 450 mm |
| Quantità | 1/Ea. |