Learn More
Kartell™ Tappi conici a 1 foro in gomma rossa
Made from red rubber.
Marca:  Kartell™ 0382500
Codice prodotto. 10567051
  • 15.40€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 28-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Made from red rubber.
  • Made from red rubber
Specifica
Specifica
3 mm
Confezione da 25
Rosso
20 mm
Tappo conico
24 mm
1
14 mm
Rubber