Learn More
Fisherbrand™ Red Rubber Tubing, Heavy Wall
Highly resilient, heavy-wall red rubber tubing. Fisherbrand™ Red Rubber Tubing is suitable for vacuum use and the transfer of liquids, gases, and dilute acids.
29.00€ - 136.00€
Specifica
Materiale | Gomma pesante |
---|---|
Overall Length (Metric) | 10 m |
Da utilizzare con (applicazione) | Per il trasferimento di liquidi, gas e acidi diluiti |
Colore | Rosso |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11567562
|
Fisherbrand™
|
9 mm | 3 mm | 3 mm |
29.00€
10m |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11577562
|
Fisherbrand™
|
13 mm | 5 mm | 4 mm |
52.05€
10m |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11597562
|
Fisherbrand™
|
20 mm | 8 mm | 6 mm |
136.00€
10m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Higher resilience than most other polymers
- Temperature range: -40°C to 70°C
- Light and flexible, for transferring liquids, gases and dilute acids
- Heavy wall recommended for vacuum use
- Not suitable for use with petroleum oils and hydrocarbon solvents (see neoprene tubing)
Specifica
Gomma pesante | |
10 m | |
Per il trasferimento di liquidi, gas e acidi diluiti | |
Rosso |