Learn More
Eppendorf Pipettatori monouso a volume fisso Reference™ 2
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15733509 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 μl
2 μl
5 μl
10 μl
20 μL
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
2 ml
2.5 ml
Accuracy:
0.6
0.7
0.8
1.0
1.5
2.0
2.5
Colore:
Blu
Giallo
Grigio
Light Gray
Medium Gray
Rosso
Precisione:
0.012
0.015
0.025
0.075
0.2
0.3
0.35
0.4
0.6
1.2
1.5
3
6
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15733509
missing translation for 'mfr': Eppendorf 4925000065
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Proven premium precision and accuracy, a long service life, and an ergonomic design
Offre i risultati più accurati possibili insieme ad una maneggevolezza solida e affidabile e alla completa sicurezza dell'operatore. Ideale per l'uso con liquidi preziosi o in applicazioni che richiedono eccezionali livelli di precisione. Scelta ideale quando qualità e riproducibilità sono fondamentali.
Pipetta dall'eccezionale design
  • Sistema operativo con un solo pulsante per il passaggio veloce attraverso le diverse attività di pipettaggio; non è necessario spostare il pollice da un lato all'altro per l'espulsione dei puntali
  • Design ergonomico per forze di esercizio ridotte per aspirazione/erogazione/espulsione dei puntali; limita l'affaticamento dell'operatore
  • Cono a molla per un'espulsione semplice e rapida dei puntali con riduzione attiva degli aerosol; sicurezza e riproducibilità migliorate
  • Codifica a colori/etichettatura del volume per una rapida identificazione delle dimensioni del volume/puntale
  • Accuratezza e precisione elevate per risultati di pipettaggio affidabili
  • Area di etichettatura personalizzabile
Impostazioni accurate
  • Blocco volume: l'impostazione rapida e sicura impedisce variazioni accidentali mentre il display a 4 cifre sempre visibile aumenta la sicurezza in ambienti di laboratorio più rigorosi
  • Regolazione utente secondaria per la massima accuratezza nel trasferimento di liquidi diversi dall'acqua senza la necessità di una calibrazione completa
  • Il display a 4 cifre mostra l'esatta impostazione del volume ed è chiaramente visibile a qualsiasi angolazione
  • Design ergonomico
  • Parte superiore rotonda, per consentire di operare in qualsiasi posizione
  • Feedback tattile chiaro dopo il blowout per evitare espulsioni accidentali dei puntali
Minore forza necessaria per aspirazione/erogazione/espulsione dei puntali; minore fatica per l'utente
Strumento robusto
  • Superficie eccezionale: superficie liscia con bordi leggermente ruvidi per massimo comfort e pulizia semplice
  • Robusto manico superiore per garantire una lunga durata e una maggiore solidità
  • Parti mobili e bordi esterni in acciaio inox conferiscono alla pipetta un'eccezionale robustezza sui potenziali punti di impatto, proteggendo i componenti interni
  • Parte inferiore ad attacco rapido per una pulizia e una manutenzione agevoli della pipetta
  • Completamente autoclavabile
Maggiore tracciabilità
  • Numero di serie stampato su più componenti della pipetta
  • La tecnologia RFID interna include tutti i dati relativi alla pipetta e il software TrackIT di Eppendorf per una semplice identificazione e documentazione di tutte le pipette presenti in laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accuracy 0.8
Autoclavabile Autoclavable
Colore Light Gray
Da utilizzare con 300 μL Pipette Tip
Numero di canali 12
Tipo Fixed Volume Pipette
Volume (sistema metrico) 20 μL
Precisione 0.3
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt