Learn More
Eppendorf Pipettatori monouso a volume fisso Reference™ 2
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 μl
2 μl
5 μl
10 μl
20 μL
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
2 ml
2.5 ml
Accuracy:
0.6
0.7
0.8
1.0
1.5
2.0
2.5
Colore:
Blu
Giallo
Grigio
Light Gray
Medium Gray
Rosso
Precisione:
0.012
0.015
0.025
0.075
0.2
0.3
0.35
0.4
0.6
1.2
1.5
3
6
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Offre i risultati più accurati possibili insieme ad una maneggevolezza solida e affidabile e alla completa sicurezza dell'operatore. Ideale per l'uso con liquidi preziosi o in applicazioni che richiedono eccezionali livelli di precisione. Scelta ideale quando qualità e riproducibilità sono fondamentali.
Pipetta dall'eccezionale design
- Sistema operativo con un solo pulsante per il passaggio veloce attraverso le diverse attività di pipettaggio; non è necessario spostare il pollice da un lato all'altro per l'espulsione dei puntali
- Design ergonomico per forze di esercizio ridotte per aspirazione/erogazione/espulsione dei puntali; limita l'affaticamento dell'operatore
- Cono a molla per un'espulsione semplice e rapida dei puntali con riduzione attiva degli aerosol; sicurezza e riproducibilità migliorate
- Codifica a colori/etichettatura del volume per una rapida identificazione delle dimensioni del volume/puntale
- Accuratezza e precisione elevate per risultati di pipettaggio affidabili
- Area di etichettatura personalizzabile
- Blocco volume: l'impostazione rapida e sicura impedisce variazioni accidentali mentre il display a 4 cifre sempre visibile aumenta la sicurezza in ambienti di laboratorio più rigorosi
- Regolazione utente secondaria per la massima accuratezza nel trasferimento di liquidi diversi dall'acqua senza la necessità di una calibrazione completa
- Il display a 4 cifre mostra l'esatta impostazione del volume ed è chiaramente visibile a qualsiasi angolazione
- Design ergonomico
- Parte superiore rotonda, per consentire di operare in qualsiasi posizione
- Feedback tattile chiaro dopo il blowout per evitare espulsioni accidentali dei puntali
Strumento robusto
- Superficie eccezionale: superficie liscia con bordi leggermente ruvidi per massimo comfort e pulizia semplice
- Robusto manico superiore per garantire una lunga durata e una maggiore solidità
- Parti mobili e bordi esterni in acciaio inox conferiscono alla pipetta un'eccezionale robustezza sui potenziali punti di impatto, proteggendo i componenti interni
- Parte inferiore ad attacco rapido per una pulizia e una manutenzione agevoli della pipetta
- Completamente autoclavabile
- Numero di serie stampato su più componenti della pipetta
- La tecnologia RFID interna include tutti i dati relativi alla pipetta e il software TrackIT di Eppendorf per una semplice identificazione e documentazione di tutte le pipette presenti in laboratorio
Specifica
Specifica
| Accuracy | 0.6 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Giallo |
| Da utilizzare con | 200 μL Pipette Tip |
| Numero di canali | 1 |
| Tipo | Fixed Volume Pipette |
| Volume (sistema metrico) | 200 μl |
| Precisione | 1.2 |