Learn More
Eppendorf Pipettatori monouso a volume fisso Reference™ 2
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15793509 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 μl
2 μl
5 μl
10 μl
20 μL
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
2 ml
2.5 ml
Accuracy:
0.6
0.7
0.8
1.0
1.5
2.0
2.5
Colore:
Blu
Giallo
Grigio
Light Gray
Medium Gray
Rosso
Precisione:
0.012
0.015
0.025
0.075
0.2
0.3
0.35
0.4
0.6
1.2
1.5
3
6
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15793509
Marca: Eppendorf 4925000120
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Proven premium precision and accuracy, a long service life, and an ergonomic design
Offre i risultati più accurati possibili insieme ad una maneggevolezza solida e affidabile e alla completa sicurezza dell'operatore. Ideale per l'uso con liquidi preziosi o in applicazioni che richiedono eccezionali livelli di precisione. Scelta ideale quando qualità e riproducibilità sono fondamentali.
Pipetta dall'eccezionale design
  • Sistema operativo con un solo pulsante per il passaggio veloce attraverso le diverse attività di pipettaggio; non è necessario spostare il pollice da un lato all'altro per l'espulsione dei puntali
  • Design ergonomico per forze di esercizio ridotte per aspirazione/erogazione/espulsione dei puntali; limita l'affaticamento dell'operatore
  • Cono a molla per un'espulsione semplice e rapida dei puntali con riduzione attiva degli aerosol; sicurezza e riproducibilità migliorate
  • Codifica a colori/etichettatura del volume per una rapida identificazione delle dimensioni del volume/puntale
  • Accuratezza e precisione elevate per risultati di pipettaggio affidabili
  • Area di etichettatura personalizzabile
Impostazioni accurate
  • Blocco volume: l'impostazione rapida e sicura impedisce variazioni accidentali mentre il display a 4 cifre sempre visibile aumenta la sicurezza in ambienti di laboratorio più rigorosi
  • Regolazione utente secondaria per la massima accuratezza nel trasferimento di liquidi diversi dall'acqua senza la necessità di una calibrazione completa
  • Il display a 4 cifre mostra l'esatta impostazione del volume ed è chiaramente visibile a qualsiasi angolazione
  • Design ergonomico
  • Parte superiore rotonda, per consentire di operare in qualsiasi posizione
  • Feedback tattile chiaro dopo il blowout per evitare espulsioni accidentali dei puntali
Minore forza necessaria per aspirazione/erogazione/espulsione dei puntali; minore fatica per l'utente
Strumento robusto
  • Superficie eccezionale: superficie liscia con bordi leggermente ruvidi per massimo comfort e pulizia semplice
  • Robusto manico superiore per garantire una lunga durata e una maggiore solidità
  • Parti mobili e bordi esterni in acciaio inox conferiscono alla pipetta un'eccezionale robustezza sui potenziali punti di impatto, proteggendo i componenti interni
  • Parte inferiore ad attacco rapido per una pulizia e una manutenzione agevoli della pipetta
  • Completamente autoclavabile
Maggiore tracciabilità
  • Numero di serie stampato su più componenti della pipetta
  • La tecnologia RFID interna include tutti i dati relativi alla pipetta e il software TrackIT di Eppendorf per una semplice identificazione e documentazione di tutte le pipette presenti in laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy 0.6
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blu
Numero di canali 1
Tipo Fixed Volume Pipette
Volume (sistema metrico) 200 μl
Precisione 1.2