Learn More
Labcon™ Refillable Racks for Eclipse™ Refill Tips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7194067 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Pipette Tips (10 μL)
Pipette Tips (10 to 1250 μL)
Pipette Tips (10 to 250 μL)
Pipette Tips (100 to 1250 μL)
Pipette Tips (1000 to 1250 μL)
Colore:
Assorted
Purple
Teal
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 16631963
Marca: Labcon™ 12779600069
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Each rack is designed to hold one refill of 96 tips.
  • Pipette tip rack
  • Refillable
  • With hinged clear lid
  • For use with Eclipse™ pipette tip refills
  • Holds one refill platform of 96 tips
  • Autoclavable
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Product Type Refillable
Autoclavabile Autoclavable
Colore Purple
Capacità Pipette Tips (1000 to 1250 μL)
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Handling
N. per confezione 6/Pk.
Quantità 6 Racks/Pk., 8 Pk./Cs.
Shipping Condition Room Temperature