Learn More
3M™ Occhiali di protezione con lenti in policarbonato serie Refine 300
Click to view available options
Colore telaio:
Blu
Bronze
Turchese
Descrizione
- Available in 2 lens colors
- Slim frame design for younger or female users
- Integrated side shield for added protection
- Soft, padded adjustable nose bridge provides a comfortable fit
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 166:2001 |
Lens Coating | Antiappannamento, Antigraffio |
Lens Tint | Trasparente |
Product Type | Occhiali di sicurezza |
Da utilizzare con (applicazione) | Edile, farmaceutico |
Colore telaio | Blu |
N. per confezione | Confezione da 1 |
Lens Material | Policarbonato |