Learn More
Refractive Index Certified Reference Material at 20 °C, 25 °C and 30 °C (Nominal RI Value 1.4941 at 25 °C), UKAS ISO 17025 / ISO 17034 Certified, in Tamper-Evident Glass Vials, 10 mL, Paragon Scientific™
Paragon Scientific’s range of Refractive Index Certified Reference Materials (CRMs) provide certified values for refractive index measurements at 20 °C, 25 °C and 30 °C and cover a wide range of calibration needs.
Marca: Paragon Scientific PS-RI-07
Descrizione
- Refractive Index Certified Reference Materials at 20 °C, 25 °C and 30 °C
- Certified in strict accordance to ISO 17025 and ISO 17034 under our UKAS accreditation
- Highest level of accreditation guarantee, providing the most credible certified data available worldwide
- All measurements are fully traceable to NIST and international protocols
- Low levels of uncertainty, ensuring maximum accuracy of data at hand and dependable results
- Available in single 10 mL volume tamper-evident glass bottles or as a multi-pack of 5 per material (includes set of disposable pipettes)
- 12 month shelf life
- Manufactured in the United Kingdom
Specifica
10 mL |
Sicurezza e movimentazione
- refractive index standard at 20°C, 25°C and 30°C. nominal RI value 1.4941 at 25°C, in 10ml tamper-evident glass vial
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: toluene
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.