Learn More
Sartorius Regenerated Cellulose Tangential Flow Filtration Cassette for up to 1 L
Plug-and-play tangential flow filtration cassette that is made from regenerated cellulose, for ultrafiltration and diafiltration of intermediate sample volumes.
232.00€
Specifica
Tipo di filtro | Ultrafiltration |
---|---|
Formato | Cassette |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Peristaltic Pump |
Materiale | Polycarbonate |
Materiale (membrana) | Regenerated Cellulose |
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30178711
|
Sartorius
VF-S050H0002-SV |
2 kDa |
232.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30178731
|
Sartorius
VF-S050H0005-SV |
5 kDa |
232.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30178715
|
Sartorius
VF-S050H0010-SV |
30 kDa |
232.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30178739
|
Sartorius
VF-S050H0030-SV |
10 kDa |
232.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30178724
|
Sartorius
VF-S050H0100-SV |
100 kDa |
232.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30178740
|
Sartorius
VF-S050H0300-SV |
300 kDa |
232.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Link the cassettes quickly and securely to a suitable pump and reservoirs, right out of the box.
- All-in-one design avoids the need for expensive cassette holders and TFF systems.
- Advanced flow path and fixed occlusion restrictor eliminate the effort that is usually needed for TFF.
- High performance PES or Hydrosart™ RC membranes ensure maximum recoveries.
- Improve safety for you and your sample with no need for flushing or cleaning.
- Cassettes contain 30 to 60% less plastic and are supplied with only the tubing you need.
- Membrane material: Regenerated cellulose
- Recommended feed volume: 500 to 1000 mL
Specifica
Ultrafiltration | |
Peristaltic Pump | |
Regenerated Cellulose | |
Non-sterile | |
1 L |
Cassette | |
Polycarbonate | |
0.5 to 1 L | |
TFF cassette |