Learn More
WTW™ Kit di rigenerazione per sensori di ossigeno CellOx 325, TA 197 Oxi, ConOx WTW™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10245681
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Sensore CellOx™ 325 ConOx, TA 197 Oxi e MPP 350
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10245681
Marca: WTW™ 202706
Membrane-covered galvanic dissolved oxygen sensors to measure in water and waterous solutions.
  • Regeneration Set for WTW™ Oxygen Sensors CellOx 325, TA 197 Oxi, ConOx
  • Membrane-covered galvanic dissolved oxygen sensors to measure in water and waterous solutions - low-maintenance and no polarization time, required
  • For instant measurement
  • Easy air calibration with water vapor saturated air in the calibration vessel
  • User friendly and long operation time
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Set di rigenerazione
Include Elettrolita, soluzione di pulizia, 3 teste membrana intercambiabili, lamina abrasiva
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sensore CellOx™ 325 ConOx, TA 197 Oxi e MPP 350