Learn More
Ismatec™ Reglo Independent Channel Control (ICC) Peristaltic Pumps
Codice prodotto. 16609762
Click to view available options
Portata:
24 mL/min.
35 mL/min.
43 mL/min.
Canali:
2
3
4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16609762
Marca: Ismatec™ ISM4206
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Independently control flow and direction of each channel via keypad or PC
  • Flow rate 0.001 to 35 mL/min per channel
  • Flow rate depends on drive rpm and tubing size
  • USB interface for quick connection to a PC
  • Flexibility of bidirectional flow in each channel
Specifica
Accuracy ±1%
Canali 2
Control Type Digital Variable Speed
Portata 43 mL/min.
Maximum Pressure 14.5 psi
Reversible Yes
N. di rulli 6
Tensione 100/240 V