Learn More
Ismatec™ Reglo Independent Channel Control (ICC) Peristaltic Pumps
Independently control flow and direction of each channel via keypad or PC
Marca:  Ismatec™ ISM4408P
Codice prodotto. 16659762
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Flow rate 0.001 to 35 mL/min per channel
  • Flow rate depends on drive rpm and tubing size
  • USB interface for quick connection to a PC
  • Flexibility of bidirectional flow in each channel
Specifica
Specifica
±1%
Digital Variable Speed
14.5 psi
8
4
35 mL/min.
Yes
100 V to 240 V