Learn More
Reichert™ Rifrattometro digitale portatile AR200™
Codice prodotto. 10258174
Click to view available options
Include:
Rifrattometro
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10258174
Marca: Reichert™ 13950000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Requires
Quattro batterie AAA
Lightweight digital refractometer designed for the food, beverage, agricultural, industrial-fluid, chemical, petrochemical, pharmaceutical, medical, and plastic industries
Uso in laboratorio o sul campo per semisolidi o liquidi trasparenti o semitrasparenti.
  • Misurazione automatica dell'indice di rifrazione da 1.3300 a 1.5600 a una precisione di ±0.0001 e della % di solidi (Brix) da 0 a 95 % a una precisione di ±0.1; migliore della maggior parte dei rifrattometri da banco. I risultati vengono visualizzati istantaneamente sul display LCD a lettura diretta e possono essere salvati in una memoria da 225 punti dati (richiamabile con il software opzionale IR Link-Up [13-975-130])
  • Calibrazione con punto di regolazione dell'acqua distillata o utilizzo con massimo quattro punti di calibrazione personalizzabili per una totale compatibilità agli standard NIST™
Accurato
  • Con un prisma in vetro dotato di rivestimento speciale temprato resistente ai graffi, anche con campioni con elevato contenuto di solidi
  • L'imaging di matrici con scansione lineare a 3600 celle raggiunge una precisione di ±0.0001nD, 0.1 % Brix
  • Sensori di temperatura e compensazione automatica della temperatura (15° - 40 °C [59° - 104 °F] secondo il metodo ICUMSA, definibile dall'utente in scale personalizzate) che migliorano l'accuratezza di lettura
  • Modalità di spegnimento automatico/pausa per prolungare la durata della batteria; rilevamento batteria scarica incorporato
A lunga durata
  • Il prisma è circondato da un pozzetto in acciaio inox; i componenti ottici e gli elementi sensibili sono montati su una struttura pressofusa robusta completamente sigillata
  • L'alloggiamento in resina termoplastica Valox™ sagomato e completamente sigillato assicura protezione ambientale e resistenza chimica; resistenza alle cadute da 36 pollici (91.4 cm)
Software AR200
  • Include calibrazione su un punto o multipunto, quattro modalità di lettura (RI, RI con compensazione della temperatura, Brix, Brix-TC) e controllo del contrasto regolabile
  • Porta IR per la comunicazione bilaterale con un personal computer, se si utilizza un pacchetto di comunicazione IR opzionale (13-975-130) per il trasferimento dei dati memorizzati, e programmazione di massimo tre canali definiti dall'utente
Order Info
Dimensioni: 7L x 3.75P x 1.37°pollici A (17.8 x 9.5 x 4°cm); peso netto: 14°once (408°g).
Certifications
CE approved
Specifica
Tipo Handheld Digital Lightweight Refractometer
Scale Range Da 0 a 95% Brix
Indice di rifrazione Da 1.33 a 1.56
Calibrazione Punto di regolazione o punto/intervallo di regolazione definibili dall'utente
Accuracy 0.1%
Risoluzione 0.0001 nD
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso in laboratorio o sul campo con liquidi o semisolidi trasparenti o traslucidi
Include Rifrattometro
Certificazione/Conformità CE
Peso (sistema imperiale) 14 once
Peso (sistema metrico) 408 g
Dimensioni (L x P x A) 7 x 3.75 x 1.37 in. (178 x 90 x 35 mm)
Altezza (sistema imperiale) 1.37 in.
Altezza (sistema metrico) 35 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 178 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 90 mm