Learn More
Reichert™ Rifrattometri per analisi di fluidi industriali
Codice prodotto. 10491825
Click to view available options
:
RI range 1.3330 to 1.3860nD
Codice prodotto. 10491825
Marca: Reichert™ 13754000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
  • Custodia di trasporto in plastica di lunga durata
  • Pipette per applicazione del campione
  • Chiave di regolazione calibrazione
Designed specifically for checking ratio or concentration of water-soluble industrial fluids
I misuratori portatili sono ideali per applicazioni che includono liquidi di raffreddamento e lubrificanti per parti metalliche, fluidi per trattamento termico, fluidi idraulici, schiuma antincendio e bagni di placcatura.
  • Compensazione automatica della temperatura per letture accurate senza tabelle di correzione o misurazione della temperatura
  • Gamma di compensazione della temperatura, 15 ° - 38 °C (59 ° - 100 °F)
  • Profondità di campo e scale grandi di facile lettura
  • Portatile: non sono necessarie batterie o cavo di alimentazione
  • Involucro robusto, resistente agli agenti chimici
Modello IFT10HP
  • Strumento ottico ad alta precisione con scala 0-10 migliorata Incrementi della scala di 0.1 per test su lubrificanti e fluidi sintetici di smerigliatura e taglio a bassa concentrazione
  • Oculare focalizzabile 10X
  • Componenti ottici in vetro antiriflesso rivestito per un'illuminazione e un contrasto dei profili migliori
Modello IFT40 Rhino
  • Oculare e involucro a tenuta stagna; antipolvere e resistente all'acqua, classe di protezione IP67
  • L'involucro in policarbonato nero riduce i riflessi
  • La scala arbitraria 0-30 è suddivisa in incrementi di 0.5; precisione a ±0.25 %
  • Oculare con ampia profondità di fuoco
  • Creato per l'uso sui piani di produzione; resistente agli urti, resiste a cadute frequenti da tre piedi
Warranty
Un anno
Specifica
Scale Range Da 0 a 30%
Indice di rifrazione Da 1.33 a 1.38
Calibrazione Acqua distillata
Accuracy ±0.2
Incrementi 0.5%
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per applicazioni che includano refrigeranti e lubrificanti di parti metalliche, fluidi per la gestione del calore, fluidi idraulici, schiuma antincendio e bagni galvanici
Include Robusta custodia in plastica per il trasporto, pipette per campioni, chiave per regolare la calibrazione
Compensazione della temperatura Da 15 a 38 °C