Learn More
Reid Vapour Pressure Standard ASTM D 4953A, 323A (Nominal Value: 84.41 kPa), Paragon Scientific™
Codice prodotto. 16050192
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
Codice prodotto. 16050192
Marca: Paragon Scientific CRMVPGA
Fuels Testing Certified Reference Material for the calibration and verification of laboratory instruments used in testing petroleum and derivative products for Vapour Pressure (DVPE), ASTM D5191
  • Manufactured in accordance with ASTM / EN or IP test methods
  • Certified by Round Robin Method by independant test laboratories
  • Ensures good interlaboratory correlation
  • Supplied in tamper evident UN compliant security pack
  • Pack size 250 mL
  • 12 months shelf life
Specifications
Numero UN UN 1203
Quantità 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 250ML CRM-VPGA Fuels Testing Certified Reference Material
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.,Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.,Non disperdere nell'ambiente.,Non disperdere nell'ambiente.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.,Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.,Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/,IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/,IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: gasoline
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.