Learn More
Brady™ Reinforced Polypropylene Mandatory Hand Protection Signs
Marca: Brady™ 222611
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
PIC 255-DIA 100-B7527 | |
1 Ea. | |
100 mm | |
0.369 mm | |
Round | |
PPE Safety Sign |
Polypropylene | |
Reinforced Polypropylene | |
Mandatory Signs Protective Gloves | |
-40°C to 120°C | |
Protective gloves | |
White on Blue |