Learn More
Memmert™ Reinforced Stainless Steel Grid
Codice prodotto. 17170185 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17170185
Marca: Memmert™ IPP260ecoE29766
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Additional reinforced stainless steel grid for reinforced chamber option
  • Consider max. loading of chamber; electropolished, max. loading 60 kg
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) IPP260eco