Learn More
REM2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | REM2 |
---|---|
Concentrazione | 0.44 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16863955
|
Proteintech
25371-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16853955
|
Proteintech
25371-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Binds GTP saturably and exhibits a low intrinsic rate of GTP hydrolysis.Specifica
REM2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q8IYK8 | |
161253 | |
REM2 Fusion Protein Ag21991 | |
Primary | |
-20°C | |
REM2 |
0.44 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
GTP binding protein REM 2, REM2 | |
REM2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |