Learn More
Thermo Scientific™ Siero agglutinante Remel™, Salmonella H
Used for identification of flagellar H antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
Marca:  Thermo Scientific™ R30163401
Codice prodotto. 12677429
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Remel Agglutinating Sera, Salmonella H is used for identification of flagellar H antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
  • Select sera also for use as positive controls for stained Salmonella suspensions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Positive
Yes
Agglutinating Sera
2 mL
Salmonella H (1, 5)
Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta
2 mL/Vial
Salmonella