Learn More
Thermo Scientific™ Siero agglutinante Remel™, Salmonella H
Used for identification of flagellar H antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
Marca: Thermo Scientific™ R30858501
130.40 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Remel Agglutinating Sera, Salmonella H is used for identification of flagellar H antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
- Select sera also for use as positive controls for stained Salmonella suspensions
Specifica
Positive | |
Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta | |
Polyvalent | |
2 mL |
Salmonella H Polyvalent, Phases 1 and 2 | |
Agglutinating Sera | |
2 mL/Vial | |
Salmonella H |