Learn More
Thermo Scientific™ Siero agglutinante Remel™, Salmonella H
Used for identification of flagellar H antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
Marca:  Thermo Scientific™ R30160101
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12749280
  • 121.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Remel Agglutinating Sera, Salmonella H is used for identification of flagellar H antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
  • Select sera also for use as positive controls for stained Salmonella suspensions
Specifica
Specifica
Positive
Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta
2 mL/Vial
Salmonella H
Salmonella H Rapid Diagnostic 3 (d, E, G, k)
Agglutinating Sera
2 mL