Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Iodine
Click to view available options
Quantità:
Ciascuno
Dimensione della confezione:
250mL
Descrizione
Thermo Scientific™ Remel Gram Iodine is a mordant used in Gram stain procedures.
- For qualitative procedures to differentiate gram-positive from gram-negative microorganisms
- Selected Gram stains are CE marked
Specifica
Specifica
| Tipo | 250 ml/bottiglia |
| Quantità | Ciascuno |
| Certificazione/Conformità | Marchio CE |
| Volume (sistema metrico) | 250 mL |